Imprimer
Samarium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 47.7 EUR
8.14479.0001 8.14479.0010
Samarium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Samarium
Formule: Sm
MW: 150.36 g/mol
Point d'ébullition: 1900
Point de fusion: 1076.85
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
ONU: 3208
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,08498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol