Imprimer
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
12895.03 12895.09 12895.18
12895.03EA 66.4 EUR
12895.03 12895.09 12895.18
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011233
Formule: Sm
MW: 150.36 g/mol
Point d'ébullition: 1900
Point de fusion: 1076.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
ONU: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,08498