Imprimer
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00610.FF 00610.FI
00610.FFEA 290 EUR
00610.FF 00610.FI
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.62 mm (0.024 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈2.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formule: Sm
MW: 150.36 g/mol
Point d'ébullition: 1900
Point de fusion: 1076.85
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498