Imprimer
Néodyme 99,9 REO basis, foil, Epaisseur: 0.3 mm (0.012 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10247.FF 10247.FI
10247.FFEA 276 EUR
10247.FF 10247.FI
Néodyme 99,9 REO basis, foil, Epaisseur: 0.3 mm (0.012 in)
Néodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: ≈1.3g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011130
Formule: Nd
MW: 144.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011130
Numéro CAS: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3