Imprimer
Erbium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40287.DH 40287.DJ 40287.HF
40287.DHEA 278 EUR
40287.DH 40287.DJ 40287.HF
Erbium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.29g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Er
MW: 167.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1