Imprimer
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
12386.FF 12386.FI
12386.FFEA 155 EUR
12386.FF 12386.FI
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: ≈1.4g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010987
Formule: Er
MW: 167.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1