Imprimer
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00593.FF 00593.FI
00593.FFEA 327 EUR
00593.FF 00593.FI
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.62 mm (0.024 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: ≈3.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010987
Formule: Er
MW: 167.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1