Imprimer
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Conditionné sous argon.
00111.09 00111.18
00111.09EA 171 EUR
00111.09 00111.18
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: Packaged under argon in glass bottle Appearance: Silvery grey UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010987
Formule: Er
MW: 167.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
ONU: 3178
ADR: 4.1 II