Imprimer
Dysprosium ≥99.7% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40285.DH 40285.DJ 40285.DM 40285.HF
40285.DHEA 305 EUR
40285.DH 40285.DJ 40285.DM 40285.HF
Dysprosium ≥99.7% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dysprosium
Purity: 99.7% CAS No.: 7429-91-6 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.27g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Dy
MW: 162.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9