Imprimer
Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Conditionné sous argon.
12383.FF 12383.FI
12383.FFEA 346 EUR
12383.FF 12383.FI
Dysprosium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈0.13g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formule: Dy
MW: 162.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
ONU: 3178
ADR: 4.1 III