Imprimer
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10141.FF 10141.FI
10141.FFEA 239 EUR
10141.FF 10141.FI
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cérium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 795 °C
Densité: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
ONU: 1333
ADR: 4.1,II