Imprimer
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10139.FF 10139.FI
10139.FFEA 286 EUR
10139.FF 10139.FI
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Cérium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: ≈4.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
MW: 140.12 g/mol
Point d'ébullition: 3468
Point de fusion: 795
Densité: ∼6.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
ONU: 1333
ADR: 4.1 II