Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
00591.FF
00591.FI
00591.FFEA
221
EUR
00591.FF
00591.FI
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Epaisseur: 0.62 mm (0.024 in)
Cérium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: ≈2.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1333
MDL No.: MFCD00010924
Formule:
Ce MW: 140.12 g/mol Point d'ébullition: 3468 Point de fusion: 795 Densité: ∼6.8 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010924 Numéro CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 ONU: 1333 ADR: 4.1 II |