Imprimer
Cérium ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
00065.18 00065.30
00065.18EA 194 EUR
00065.18 00065.30
Cérium ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot
Cérium
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 1333 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 795 °C
Densité: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
ONU: 1333
ADR: 4.1,II