Sélénium ≥99.999% (base métaux), grenaille amorphe, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
10603.18
10603.30
10603.A1
10603.18EA
112
EUR
10603.18
10603.30
10603.A1
Sélénium ≥99.999% (base métaux), grenaille amorphe, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Sélénium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7782-49-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134090
Formule:
Se Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa) Point de fusion: 217 °C Densité: 4,28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134090 Numéro CAS: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 ONU: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08572 |