Soufre 99.5%, bisublimé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
201250025
201250250
ACRO201250025EA
126
EUR
ACRO201250025
ACRO201250250
Soufre 99.5%, bisublimé
Soufre
Formule:
S Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa) Point de fusion: 114 °C Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085316 Numéro CAS: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 ONU: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Powder |
Assay | ≥99.4 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Free acid (H2SO4) | ≤0.02 % |
Free alkali (NaOH) | ≤0.01 % |