Imprimer
Etain, poudre sphérique APS ∼ 0.1 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43461.22 43461.14
43461.22EA 852 EUR
43461.22 43461.14
Etain, poudre sphérique APS ∼ 0.1 µm
Etain
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587