Imprimer
Etain ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.18 mm (0.007 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 634 EUR
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Etain ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 0.18 mm (0.007 in)
Etain
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270
Point de fusion: 232
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587