Imprimer
Etain ≥99.9985% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11904.BU 11904.BY 11904.CC
11904.BUEA 62.6 EUR
11904.BU 11904.BY 11904.CC
Etain ≥99.9985% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Etain
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈22.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270
Point de fusion: 232
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587