Imprimer
Etain ≥99.8% (base métaux), lingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 132 EUR
00929.KF 00929.KJ
Etain ≥99.8% (base métaux), lingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Etain
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270
Point de fusion: 232
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587