Imprimer
Etain ≥99.998% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
00788.06 00788.14
00788.06EA 146 EUR
00788.06 00788.14
Etain ≥99.998% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Etain
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈0.52cm/5g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270
Point de fusion: 232
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587