Imprimer
Etain 99.5%, en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
317811000 317815000
ACRO317811000EA 46.5 EUR
ACRO317811000 ACRO317815000
Etain 99.5%, en poudre -100 mesh
Etain
Formule: Sn
MW: 118.71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 231.9 °C
Densité: 7.3 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.5 %