Imprimer
Graphite ≥99% (base métaux), en paillettes ∼ 7-10 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43480.A1 43480.30
43480.A1EA 133 EUR
43480.A1 43480.30
Graphite ≥99% (base métaux), en paillettes ∼ 7-10 µm
Graphite
Purity: 99% Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3827
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560