Imprimer
Graphite (naturel) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
14735.TAEA 75.5 EUR
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
Graphite (naturel) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -100 mesh
Graphite
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560