Imprimer
Graphite ≥75-82%, poudre microcristalline -300 mesh 18-25% de cendres
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10130.14 10130.30 10130.A1
10130.14EA 32.4 EUR
10130.14 10130.30 10130.A1
Graphite ≥75-82%, poudre microcristalline -300 mesh 18-25% de cendres
Graphite
CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560