Imprimer
Glassy carbon, tiges, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45004.DM 45004.DJ
45004.DMEA 542 EUR
45004.DM 45004.DJ
Glassy carbon, tiges, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.44g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818