Imprimer
Glassy carbon, poudre sphérique 10-20 µm Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
43489.30 43489.18
43489.30EA 584 EUR
43489.30 43489.18
Glassy carbon, poudre sphérique 10-20 µm Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818