Imprimer
Glassy carbon ≥99%, tiges, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
42825.DJEA 420 EUR
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
Glassy carbon ≥99%, tiges, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.18g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818