Imprimer
Glassy carbon, tiges, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
42822.DJEA 255 EUR
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
Glassy carbon, tiges, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.11g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818