Imprimer
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 3 mm (0.1 in) Type 2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42820.FF 42820.FI
42820.FFEA 152 EUR
42820.FF 42820.FI
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818