Imprimer
Glassy carbon, en poudre 200-400 µm Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
42130.09 42130.18
42130.09EA 77 EUR
42130.09 42130.18
Glassy carbon, en poudre 200-400 µm Type 1
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818