Imprimer
Glassy carbon, poudre sphérique 630-1000 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41530.18 41530.30
41530.18EA 203 EUR
41530.18 41530.30
Glassy carbon, poudre sphérique 630-1000 µm
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818