Imprimer
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 2 mm (0.08 in) Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38025.FI 38025.GH
38025.FIEA 379 EUR
38025.FI 38025.GH
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 2 mm (0.08 in) Type 1
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818