Imprimer
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 4 mm (0.16 in) Type 2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38023.FI 38023.GH 38023.FF
38023.FIEA 453 EUR
38023.FI 38023.GH 38023.FF
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818