Imprimer
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 2 mm (0.08 in) Type2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38022.FI 38022.GH
38022.FIEA 427 EUR
38022.FI 38022.GH
Glassy carbon, plaque, Epaisseur: 2 mm (0.08 in) Type2
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818