Imprimer
Glassy carbon, en poudre 80-200 µm Type2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
38013.18 38013.30
38013.18EA 167 EUR
38013.18 38013.30
Glassy carbon, en poudre 80-200 µm Type2
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818