Glassy carbon, tiges, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38009.DJ
38009.DM
38009.DR
38009.DJEA
203
EUR
38009.DJ
38009.DM
38009.DR
Glassy carbon, tiges, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.01g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formule:
C Point de fusion: 3652 °C Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |