Imprimer
Glassy carbon, en poudre 0,4-12 µm Type 1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
38001.09 38001.18 38001.30
38001.09EA 54.2 EUR
38001.09 38001.18 38001.30
Glassy carbon, en poudre 0,4-12 µm Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818