Glassy carbon, tiges, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
37998.DJ
37998.DM
37998.DR
37998.DJEA
318
EUR
37998.DJ
37998.DM
37998.DR
Glassy carbon, tiges, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.28g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formule:
C Point de fusion: 3652 °C Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |