Imprimer
Charbon actif 98,5, powder, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
05120-1KG 05120-5KG
05120-1KGEA 159 EUR
05120-1KG 05120-5KG
Charbon actif 98,5, powder, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Charbon actif
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on drying (105°C) Max. 7 %
Granulation ≤ 40 µm Min.75 % complying
Residue on ignition Max. 7 %
Iron (Fe) Max. 0.3 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 842 °F
Resistivity 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Form powder