Imprimer
Charbon actif, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
MQ100
05112-100G 05112-500G
05112-100GEA 179 EUR
05112-100G 05112-500G
Charbon actif, Supelco®
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9bc7f8373e013ba97c39e17de9d16ec6be249ff&vid=974c16901984fa065007ee4f521ed089244da040&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a3e0c592809775c46a919fdc0915f5b22436cb&vid=a334a0531833d93e9605813d0656ec30a8f1cfcd&prid=web&clid=SAPDAM