Imprimer
Charbon actif
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
X865.1 X865.2 X865.3
ROTHX865.1EA 32.9 EUR
ROTHX865.1 ROTHX865.2 ROTHX865.3
Charbon actif
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818