Imprimer
Charbon actif, powder, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
22637.293EA 135 EUR
22637.293 22637.415
Charbon actif, powder, GPR RECTAPUR®
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Mean particle size Max. 80 µm
Ignition residue Max. 6 %
Water Max. 10 %