Charbon actif zA
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
MQ200
1.02186.0250
1.02186.1000
1.02186.9020
1.02186.0250EA
92.5
EUR
1.02186.0250
1.02186.1000
1.02186.9020
Charbon actif zA
Charbon actif
Formule:
C MW: 12.01 g/mol Point de fusion: 3550 Densité: 2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 ONU: 1362 ATTEINDRE: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |