Imprimer
Charbon actif, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
MQ200
1.02183.1000 1.02183.9018
1.02183.1000EA 112 EUR
1.02183.1000 1.02183.9018
Charbon actif, Supelco®
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818