Imprimer
Charbon actif, pellets, Norit® ROW 0.8 mm, activated_steam
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
L16334.22 L16334.36 L16334.0P
L16334.22EA 39 EUR
L16334.22 L16334.36 L16334.0P
Charbon actif, pellets, Norit® ROW 0.8 mm, activated_steam
Charbon actif
CAS No.: 7440-44-0 MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818