Imprimer
Charbon actif, powder, Norit® GSX, washed_H2SO4, activated_steam_acid wash
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
L11860.22EA 34.1 EUR
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
Charbon actif, powder, Norit® GSX, washed_H2SO4, activated_steam_acid wash
Charbon actif
CAS No.: 7440-44-0 UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818