Imprimer
Charbon actif, slug 6-8 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
88764.A1 88764.A7
88764.A1EA 95.5 EUR
88764.A1 88764.A7
Charbon actif, slug 6-8 mesh
Charbon actif
MDL No.: MFCD00133992
For hydrocarbon recovery
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818