Imprimer
Charbon actif, NORIT® SA 2, decolorizing
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404035000 404030025
ACRO404035000EA 55.4 EUR
ACRO404035000 ACRO404030025
Charbon actif, NORIT® SA 2, decolorizing
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥95 %