Imprimer
Charbon actif, NORIT® SA 2, decolorizing
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
171530010 171530050
ACRO171530010EA 150 EUR
ACRO171530010 ACRO171530050
Charbon actif, NORIT® SA 2, decolorizing
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %